Få mere at vide
1,2,3,4-Tetrachlorobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene |
| CAS | 634-66-2 |
| Molekylær formel | C6 H2 Cl4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Benzene, 1,2,3,4-tetrachloro-, 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene, NSC 50729 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2Cl4/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-2H |
| SMIL | Clc1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl |
| IUPAC navn | 1,2,3,4-tetrachlorobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.89 |
| Formel vægt | 213.8911 |