missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2,3,4-Tetra-O-benzoyl-L-fucopyranose, TRC

Artikelnummer. 30426576
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426576 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30426576 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT284120250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4-Tetra-O-benzoyl-L-fucopyranose
CAS 140223-15-0
Molekylær formel C34 H28 O9
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C34H28O9/c1-22-27(40-30(35)23-14-6-2-7-15-23)28(41-31(36)24-16-8-3-9-17-24)29(42-32(37)25-18-10-4-11-19-25)34(39-22)43-33(38)26-20-12-5-13-21-26/h2-22,27-29,34H,1H3/t22-,27+,28+,29-,34?/m0/s1
SMIL C[C@@H]1OC(OC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@@H]1OC(=O)c5ccccc5
IUPAC navn [(2S,3R,4R,5S)-4,5,6-tribenzoyloxy-2-methyloxan-3-yl] benzoate
Molekylvægt (g/mol) 580.58
Formel vægt 580.1733
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.