Få mere at vide
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-D-xylopyranose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-D-xylopyranose |
| CAS | 62929-49-1 |
| Molekylær formel | C13 H18 O9 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O9/c1-6(14)19-10-5-18-13(22-9(4)17)12(21-8(3)16)11(10)20-7(2)15/h10-13H,5H2,1-4H3/t10-,11+,12-,13?/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)O[C@@H]1COC(OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(3R,4S,5R)-4,5,6-triacetyloxyoxan-3-yl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 318.28 |
| Formel vægt | 318.0951 |