missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-D-xylopyranose, TRC

Artikelnummer. 30422694
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30422694 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30422694 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT28391010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-D-xylopyranose
CAS 62929-49-1
Molekylær formel C13 H18 O9
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C13H18O9/c1-6(14)19-10-5-18-13(22-9(4)17)12(21-8(3)16)11(10)20-7(2)15/h10-13H,5H2,1-4H3/t10-,11+,12-,13?/m1/s1
SMIL CC(=O)O[C@@H]1COC(OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C
IUPAC navn [(3R,4S,5R)-4,5,6-triacetyloxyoxan-3-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 318.28
Formel vægt 318.0951
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.