Få mere at vide
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-Beta-D-glucuronsyre Methylester, TRC
Artikelnummer. 30410992
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30410992 10 g
1 options
Artikelnummer. 30410992 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT28233510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucuronic Acid Methyl Ester
CAS 7355-18-2
Molekylær formel C15 H20 O11
Mængde 10 g
Synonym 1,2,3,4-Tetra-O-Acetyl-B-D-Glucuronic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C15H20O11/c1-6(16)22-10-11(23-7(2)17)13(24-8(3)18)15(25-9(4)19)26-12(10)14(20)21-5/h10-13,15H,1-5H3/t10-,11-,12-,13+,15+/m0/s1
SMIL COC(=O)[C@H]1O[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC navn methyl (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetraacetyloxyoxan-2-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 376.31
Formel vægt 376.1006