Få mere at vide
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-Beta-D-glucopyranose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranose |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20O10/c1-6(16)20-11-10(5-15)24-14(23-9(4)19)13(22-8(3)18)12(11)21-7(2)17/h10-15H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1 |
| Formel vægt | 348.1056 |