Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranose, 98 %
Artikelnummer. 15497609
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15497609 1 g 1g
15400557 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497609 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66307.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13100-46-4 | C14H20O10 | 348.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13100-46-4
Molekylær formel C14H20O10
Molekylvægt (g/mol) 348.30
MDL nummer MFCD00063260
InChI nøgle FEQXFAYSNRWXDW-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-beta-d-glucopyranose, beta-d-glucose 1,2,3,4-tetraacetate, 2s,3r,4s,5r,6r-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, 2r,3r,4s,5r,6s-4,5,6-tris acetyloxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl acetate, 1,2,3,4-tetra-o-acetylglucopyranose, beta-d-glucopyranose 1,2,3,4-tetraacetate, 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-b-d-glucopyranose, beta-d-glucopyranose, 1,2,3,4-tetraacetate, b-d-glucopyranose,1,2,3,4-tetraacetate
PubChem CID 83136
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5R,6S)-4,5,6-triacetyloxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetat
SMIL CC(=O)OC1OC(CO)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranose
Smeltepunkt 126°C to 128°C
Farve Hvid
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform
Optisk rotation +8° (c=6 in Chloroform)
Formel vægt 348.3
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver