missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-b-D-glucuronic Acid, TRC

Artikelnummer. 30417475
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417475 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30417475 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT282285250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucuronic Acid
CAS 62133-77-1
Molekylær formel C14 H18 O11
Mængde 250 mg
Synonym 1,2,3,4-Tetra-O-Acetyl-B-D-Glucuronic Acid
InChI formel InChI=1S/C14H18O11/c1-5(15)21-9-10(22-6(2)16)12(23-7(3)17)14(24-8(4)18)25-11(9)13(19)20/h9-12,14H,1-4H3,(H,19,20)/t9-,10-,11-,12+,14+/m0/s1
SMIL CC(=O)O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C)C(=O)O
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetraacetyloxyoxane-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 362.29
Formel vægt 362.0849
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.