Få mere at vide
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-Alpha-L-fucopyranose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-a-L-fucopyranose |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20O9/c1-6-11(20-7(2)15)12(21-8(3)16)13(22-9(4)17)14(19-6)23-10(5)18/h6,11-14H,1-5H3/t6-,11+,12+,13-,14-/m0/s1 |
| Formel vægt | 332.1107 |