missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-Alpha,Beta-D-glucuronic Acid, Methyl Ester (mixture of anomers), TRC

Artikelnummer. 30420595
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30420595 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30420595 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2823255G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-alpha,beta-D-glucuronic Acid','Methyl Ester (mixture of anomers)
CAS 3082-96-0
Molekylær formel C15H20O11
Mængde 5 g
Synonym Methyl 1,2,3,4-Tetra-O-Acetyl-alpha,beta-D-glucopyranosiduronate, D-Glucopyranuronic Acid Methyl Ester Tetraacetate
InChI formel InChI=1S/C15H20O11/c1-6(16)22-10-11(23-7(2)17)13(24-8(3)18)15(25-9(4)19)26-12(10)14(20)21-5/h10-13,15H,1-5H3/t10-,11-,12-,13+,15?/m0/s1
SMIL COC(=O)[C@H]1OC(OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC navn methyl (2S,3S,4S,5R)-3,4,5,6-tetraacetyloxyoxane-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 376.31
Formel vægt 376.1006
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.