Få mere at vide
1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic Acid |
| CAS | 53159-92-5 |
| Molekylær formel | C8 H8 O8 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic acid, NSC 131453 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O8/c9-5(10)1-2(6(11)12)4(8(15)16)3(1)7(13)14/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16) |
| SMIL | OC(=O)C1C(C(C1C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | cyclobutane-1,2,3,4-tetracarboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.14 |
| Formel vægt | 232.0219 |