missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30357688
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30357688 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30357688 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98446510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic Acid
CAS 53159-92-5
Molekylær formel C8 H8 O8
Mængde 10 g
Synonym 1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic acid, NSC 131453
InChI formel InChI=1S/C8H8O8/c9-5(10)1-2(6(11)12)4(8(15)16)3(1)7(13)14/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
SMIL OC(=O)C1C(C(C1C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn cyclobutane-1,2,3,4-tetracarboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 232.14
Formel vægt 232.0219
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.