Få mere at vide
1,2,3,4-Cyclobutantetracarboxylsyre 1,2,3,4-Tetramethylester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic Acid 1,2,3,4-Tetramethyl Ester |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O8/c1-17-9(13)5-6(10(14)18-2)8(12(16)20-4)7(5)11(15)19-3/h5-8H,1-4H3 |
| Formel vægt | 288.0845 |
| Procent renhed | >95% |