Få mere at vide
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid, 98+%
Artikelnummer. 11447957
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11447957 100 g 100g
11457957 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11447957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16612.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1703-58-8 | C8H10O8 | 234.16 g/mol
1,2,3,4-butantetracarboxylsyre bruges som tværbindingsmiddel til fremstilling af bomuldscellulose for at forbedre antiprilling og flammehæmmende egenskaber. Det bruges som en spacer i tværbindingen af titanium-nanopartikler til bomuld. Ydermere bruges det som et ikke-formaldehyd holdbart presseefterbehandlingsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2,3,4-butantetracarboxylsyre bruges som tværbindingsmiddel til fremstilling af bomuldscellulose for at forbedre anti-prilling og flammehæmmende egenskaber. Det bruges som en spacer i tværbindingen af titanium-nanopartikler til bomuld. Ydermere bruges det som et ikke-formaldehyd holdbart presseefterbehandlingsmiddel.
Opløselighed Opløseligt i vand og ethanol
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1703-58-8
Molekylær formel C8H10O8
Molekylvægt (g/mol) 234.16
MDL nummer MFCD00002722
InChI nøgle GGAUUQHSCNMCAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3,4-butanetetracarboxylic acid, butanetetracarboxylic acid, dsstox_cid_4670, dsstox_rid_77494, dsstox_gsid_24670, 1,2,3,4-butanetetracarboxylic, meso-1,2,3,4-butanetetracarboxylic acid, acmc-20abw3, ksc176c1b, ggauuqhscnmcau-uhfffaoysa
PubChem CID 15560
IUPAC navn butan-1,2,3,4-tetracarboxylsyre
SMIL C(C(C(CC(=O)O)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid
Smeltepunkt ∼190°C to 195°C (decomposition)
Mængde 100 g
Beilstein 1729167
Opløselighedsinformation Soluble in water and ethanol.
Formel vægt 234.16
Procent renhed ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid