Få mere at vide
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzodioxin (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H2Cl6O2/c13-3-1-5-6(2-4(3)14)20-12-10(18)8(16)7(15)9(17)11(12)19-5/h1-2H |
| Formel vægt | 387.8186 |