Få mere at vide
1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuran |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12HCl7O/c13-2-1-3-4(7(15)6(2)14)5-8(16)9(17)10(18)11(19)12(5)20-3/h1H |
| Formel vægt | 405.7847 |