Få mere at vide
1,2,3,4,7,7-Hexachloro-5-phenyl-2-norbornene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,4,7,7-Hexachloro-5-phenyl-2-norbornene |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8Cl6/c14-9-10(15)12(17)8(7-4-2-1-3-5-7)6-11(9,16)13(12,18)19/h1-5,8H,6H2/t8?,11-,12+/m1/s1 |
| Formel vægt | 373.8757 |