missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2,3,4,6-Pentachloronaphthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,4,6-Pentachloronaphthalene |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H3Cl5/c11-4-1-2-5-6(3-4)8(13)10(15)9(14)7(5)12/h1-3H |
| Formel vægt | 297.8677 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?