Få mere at vide
1,2,3,4,6-Pentachloronaphthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,4,6-Pentachloronaphthalene |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H3Cl5/c11-4-1-2-5-6(3-4)8(13)10(15)9(14)7(5)12/h1-3H |
| Formel vægt | 297.8677 |
| Procent renhed | >95% |