Få mere at vide
1,2,3,4,6-Pentachloronaphthalene 100 μg/mL in Nonane, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,4,6-Pentachloronaphthalene |
| CAS | 67922-26-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,2,3,4,6-Pentachloronaphthalene |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H3 Cl5 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Naphthalene, 1,2,3,4,6-pentachloro-, 1,2,3,4,6-Pentachloronaphthalene, PCN 50, 1,2,3,4,6-PentaCN, 1,2,3,4,6-PCN, 12346-Pentachloronaphthalene, 12346-PentaCN, 12346-PCN, PCN-50 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H3Cl5/c11-4-1-2-5-6(3-4)8(13)10(15)9(14)7(5)12/h1-3H |
| SMIL | Clc1ccc2c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c2c1 |
| Vis mere |