Få mere at vide
1,2,3,4,6-Pentachloronaphthalene 100 μg/mL in Nonane, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313852
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313852 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30313852 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15968000NO100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4,6-Pentachloronaphthalene
CAS 67922-26-3
Analyt- eller komponentnavne 1,2,3,4,6-Pentachloronaphthalene
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H3 Cl5
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Naphthalene, 1,2,3,4,6-pentachloro-, 1,2,3,4,6-Pentachloronaphthalene, PCN 50, 1,2,3,4,6-PentaCN, 1,2,3,4,6-PCN, 12346-Pentachloronaphthalene, 12346-PentaCN, 12346-PCN, PCN-50
InChI formel InChI=1S/C10H3Cl5/c11-4-1-2-5-6(3-4)8(13)10(15)9(14)7(5)12/h1-3H
SMIL Clc1ccc2c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c2c1
IUPAC navn 1,2,3,4,6-pentachloronaphthalene
Opløsningsmiddel eller Matrix Nonane
Molekylvægt (g/mol) 300.4
Mængde 1 ml
Formel vægt 297.8677 g/mol