missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2,3,4,6-Penta-O-trimethylsilyl-D-mannopyranoside, TRC

Artikelnummer. 30421941
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30421941 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30421941 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP274200500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4,6-Penta-O-trimethylsilyl-D-mannopyranoside
CAS 55529-69-6
Molekylær formel C21 H52 O6 Si5
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C21H52O6Si5/c1-28(2,3)22-16-17-18(24-29(4,5)6)19(25-30(7,8)9)20(26-31(10,11)12)21(23-17)27-32(13,14)15/h17-21H,16H2,1-15H3/t17-,18-,19+,20+,21?/m1/s1
SMIL C[Si](C)(C)OC[C@H]1OC(O[Si](C)(C)C)[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H]1O[Si](C)(C)C
IUPAC navn trimethyl-[[(2R,3R,4S,5S)-3,4,5,6-tetrakis(trimethylsilyloxy)oxan-2-yl]methoxy]silane
Molekylvægt (g/mol) 541.06
Formel vægt 540.261
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.