missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2,3,4,6-Penta-O-trimethylsilyl-D-mannopyranoside, TRC

Artikelnummer. 30420871
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30420871 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30420871 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2742001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4,6-Penta-O-trimethylsilyl-D-mannopyranoside
CAS 55529-69-6
Molekylær formel C21 H52 O6 Si5
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C21H52O6Si5/c1-28(2,3)22-16-17-18(24-29(4,5)6)19(25-30(7,8)9)20(26-31(10,11)12)21(23-17)27-32(13,14)15/h17-21H,16H2,1-15H3/t17-,18-,19+,20+,21?/m1/s1
SMIL C[Si](C)(C)OC[C@H]1OC(O[Si](C)(C)C)[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H]1O[Si](C)(C)C
IUPAC navn trimethyl-[[(2R,3R,4S,5S)-3,4,5,6-tetrakis(trimethylsilyloxy)oxan-2-yl]methoxy]silane
Molekylvægt (g/mol) 541.06
Formel vægt 540.261
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.