Få mere at vide
1,2,3,4,6-Penta-O-galloyl-Beta-D-glucopyranose >90%, TRC
Artikelnummer. 30133411
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133411 25 mg
30006068 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133411 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP27045025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14937-32-7
Molekylær formel C41 H32 O26
Molekylvægt (g/mol) 940.68
Synonym β-D-Glucopyranose, 1,2,3,4,6-pentakis(3,4,5-trihydroxybenzoate), Gallic acid, pentaester with β-D-glucopyranose (6CI), Glucopyranose, pentagallate, β-D- (8CI), β-D-Glucopyranose, pentakis(3,4,5-trihydroxybenzoate) (9CI), 1,2,3,4,6-Penta-O-galloyl-β-D-glucopyranose, 1,2,3,4,6-Penta-O-galloyl-β-D-glucopyranoside, 1,2,3,4,6-Penta-O-galloyl-β-D-glucose, 1,2,3,4,6-Penta-O-galloyl-β-glucopyranose, 1,2,3,4,6-Penta-O-galloylglucose, 1,2,3,4,6-Pentagalloyl-β-D-glucopyranose, 1,2,3,4,6-Pentagalloyl-β-D-glucopyranoside, 1,2,3,4,6-Pentagalloyl-β-D-glucose, Gallotannin 15, Penta-O-galloyl-β-D-glucopyranose, Penta-O-galloyl-β-D-glucose, Penta-O-galloylglucose, Pentagalloyl-D-glucose, β-1,2,3,4,6-Pentagalloylglucose
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetrakis[(3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxy]oxan-2-yl]methyl 3,4,5-trihydroxybenzoat
SMIL Oc1cc(cc(O)c1O)C(=O)OC[C@H]2O[C@@H](OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3)[C@H](OC(=O)c4cc(O)c(O)c(O)c4)[C@@H](OC(=O)c5cc(O)c(O)c(O)c5)[C@@H]2OC(=O)c6cc(O)c(O)c(O)c6
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4,6-Penta-O-galloyl-beta-D-glucopyranose
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C41H32O26/c42-17-1-12(2-18(43)28(17)52)36(57)62-11-27-33(64-37(58)13-3-19(44)29(53)20(45)4-13)34(65-38(59)14-5-21(46)30(54)22(47)6-14)35(66-39(60)15-7-23(48)31(55)24(49)8-15)41(63-27)67-40(61)16-9-25(50)32(56)26(51)10-16/h1-10,27,33-35,41-56H,11H2/t27-,33-,34+,35-,41+/m1/s1
Formel vægt 940.1182