Få mere at vide
1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranose, TRC
Artikelnummer. 30413553
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413553 25 g
30421670 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30413553 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP23010025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25941-03-1
Molekylær formel C16 H22 O11
Molekylvægt (g/mol) 390.34
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5S)-3,4,5,6-tetraacetyloxyoxan-2-yl]methylacetat
SMIL CC(=O)OC[C@H]1OC(OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranose
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15+,16?/m1/s1
Formel vægt 390.1162