Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranose, 98 %
Artikelnummer. 15458559
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15458559 100 g 100g
15438559 5 g 5g
15448559 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15458559 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66973.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25941-03-1 | C16H22O11 | 390,341 g/mol
1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranose anvendes til fremstilling af glycopyranosidfosfater til undersøgelse af T-lymfocytmedierede inflammatoriske sygdomme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranose anvendes til fremstilling af glycopyranosidphosphater til undersøgelse af T-lymfocytmedierede inflammatoriske
sygdomme.
Opløselighed
Opløselig i dichlormethan, ether, ethylacetat, methanol og chloroform.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares køligt. Opbevares ved -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25941-03-1
Molekylær formel C16H22O11
Molekylvægt (g/mol) 390.341
MDL nummer MFCD05864874
InChI nøgle LPTITAGPBXDDGR-WHWZVRATSA-N
Synonym 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-d-mannopyranose, d-mannopyranose pentaacetate, 3s,4s,5r,6r-6-acetoxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, 2r,3r,4s,5s-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxan-2-yl methyl acetate, mannopyranose pentaacetate, d-mannopyranose, pentaacetate, 1,2,3,4,6-pentaacetate d-mannopyranose, d-mannopyranose,1,2,3,4,6-pentaacetate, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-dmannopyranose, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-alpha,beta-d-mannose
PubChem CID 11811209
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5S)-3,4,5,6-tetraacetyloxyoxan-2-yl]methylacetat
SMIL CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranose
Smeltepunkt 66 °C til 72 °C
Farve Hvid
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløselig i dichlormethan, ether, ethylacetat, methanol og kloroform.
Optisk rotation +54° (c=1 i kloroform)
Formel vægt 390.34
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver