Få mere at vide
1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-alfa-D-mannopyranose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-alpha-D-mannopyranose |
| CAS | 4163-65-9 |
| Molekylær formel | C16 H22 O11 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | α-D-Mannopyranose Pentaacetate, 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranosyl Acetate, NSC 51251 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15+,16+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5,6-tetraacetoxytetrahydropyran-2-yl]methylacetat |
| Molekylvægt (g/mol) | 390.34 |
| Formel vægt | 390.1162 |