Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-alfa-D-mannopyranose, 98 %
Beskrivelse
α-D-Mannose pentaacetat bruges til glycosylering i en undersøgelse, der vurderede nye syntetiske inhibitorer af selectin-medieret celleadhæsion. Det er også blevet brugt i en undersøgelse til at undersøge stereospecifik adgang til spiroketalglycosider ved hjælp af alkylidencarben CH-indsættelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
α -D-Mannose pentaacetat bruges til glycosylering i en undersøgelse, der vurderede nye syntetiske inhibitorer af selectin-medieret celleadhæsion. Det er også blevet brugt i en undersøgelse til at undersøge stereospecifik adgang til spiroketalglycosider ved hjælp af alkylidencarben CH-indsættelse.
Opløselighed Opløseligt
i chloroform
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-alpha-D-mannopyranose |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kloroform |
| Optisk rotation | +54° (c=1 i kloroform) |
| Formel vægt | 390.34 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |