Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-alfa-D-mannopyranose, 98 %
Artikelnummer. 15408139
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15408139 5 g 5g
15418139 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15408139 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66685.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4163-65-9 | C16H22O11 | 390.341 g/mol
α-D-Mannose pentaacetat bruges til glycosylering i en undersøgelse, der vurderede nye syntetiske inhibitorer af selectin-medieret celleadhæsion. Det er også blevet brugt i en undersøgelse til at undersøge stereospecifik adgang til spiroketalglycosider ved hjælp af alkylidencarben CH-indsættelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
α -D-Mannose pentaacetat bruges til glycosylering i en undersøgelse, der vurderede nye syntetiske inhibitorer af selectin-medieret celleadhæsion. Det er også blevet brugt i en undersøgelse til at undersøge stereospecifik adgang til spiroketalglycosider ved hjælp af alkylidencarben CH-indsættelse.
Opløselighed Opløseligt
i chloroform
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4163-65-9
Molekylær formel C16H22O11
Molekylvægt (g/mol) 390.341
MDL nummer MFCD00069798
InChI nøgle LPTITAGPBXDDGR-OWYFMNJBSA-N
Synonym a-d-mannose pentaacetate, alpha-d-mannose pentaacetate, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-alpha-d-mannopyranose, alpha-d-mannopyranose pentaacetate, 1-o,2-o,3-o,4-o,6-o-pentaacetyl-a-d-mannopyranose, man oac 5, a-d-mannosepentaacetate, pubchem22277, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-, a-d-mannopyranose, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-a-d-mannopyranose
PubChem CID 11741089
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5,6-tetraacetyloxyoxan-2-yl]methylacetat
SMIL CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-alpha-D-mannopyranose
Farve Hvid
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform
Optisk rotation +54° (c=1 in Chloroform)
Formel vægt 390.34
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver