Få mere at vide
1,2,3,4,6,7-Hexachloronaphthalen + 1,2,3,5,6,7-Hexachloronaphthalen (blanding) (~90%), TRC
Artikelnummer. 30134659
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134659 1 g
30006237 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134659 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH2937201G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 257946-87-5
Molekylær formel C10H2Cl6 . C10H2Cl6
Molekylvægt (g/mol) 669.68
Synonym PCN 66 + PCN 67
SMIL ClC1=CC2=C(C(Cl)=C(C(Cl)=C2C=C1Cl)Cl)Cl.ClC3=C(Cl)C(Cl)=C4C=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C4=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4,6,7-Hexachloronaphthalene + 1,2,3,5,6,7-Hexachloronaphthalene (Mixture)
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/2C10H2Cl6/c11-5-1-3-4(8(14)9(5)15)2-6(12)10(16)7(3)13;11-5-1-3-4(2-6(5)12)8(14)10(16)9(15)7(3)13/h2*1-2H
Formel vægt 713.66