Få mere at vide
1,2,3,4,6,7,8,9-Octachlorodibenzofuran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octachlorodibenzofuran |
| CAS | 39001-02-0 |
| Molekylær formel | C12 Cl8 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Dibenzofuran','1,2,3,4,6,7,8,9-octachloro-, Dibenzofuran','octachloro- (9CI), 1,2,3,4,6,7,8,9-Octachlorodibenzofuran, F 135, OCDF, Octachlorodibenzofuran, PCDF 135, Perchlorodibenzofuran, 1,2,3,4,6,7,8,9-OctaCDF, 1,2,3,4,6,7,8,9-OCDF, 12346789-OctaCDF, 12346789-OCDF, 12346789-Octachlorodibenzofuran |
| InChI formel | InChI=1S/C12Cl8O/c13-3-1-2-4(14)6(16)8(18)10(20)12(2)21-11(1)9(19)7(17)5(3)15 |
| SMIL | Clc1c(Cl)c(Cl)c2c(oc3c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c23)c1Cl |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,6,7,8,9-octachlorodibenzofuran |
| Molekylvægt (g/mol) | 443.75 |
| Formel vægt | 439.7457 |