Få mere at vide
1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadien, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10484985 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10484985 1 mL Glasflaske 1ml
10267570 5 mL Glasflaske 5ml
10115313 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10484985 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 320830010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4045-44-7 | C10H16 | 136.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4045-44-7
Molekylær formel C10H16
Molekylvægt (g/mol) 136.11
MDL nummer MFCD00001354
InChI nøgle WQIQNKQYEUMPBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentadiene, pentamethylcyclopentadiene, cyclopentadiene, 1,2,3,4,5-pentamethyl, 1,3-cyclopentadiene, 1,2,3,4,5-pentamethyl, 1,3-cyclopentadiene, pentamethyl, 1,2,3,4,5-pentamethyl-1,3-cyclopentadiene, pubchem20101, acmc-209je4, wqiqnkqyeumpbm-uhfffaoysa, 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentadien
PubChem CID 77667
IUPAC navn 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopenta-1,3-dien
SMIL CC1C(=C(C(=C1C)C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadiene
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til orange-gul
Tæthed 0.8700g/mL
Kogepunkt 58°C (13.0 mmHg)
Flammepunkt 44°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4725 to 1.4755
Mængde 1 mL
Specifik vægtfylde 0.87
Formel vægt 136.11
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske