Få mere at vide
1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadiene, 94%
Artikelnummer. 11323096
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11323096 5 g 5g
11313096 1 g 1g
11333096 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11323096 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10957.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4045-44-7 | C10H16 | 136.238 g/mol
1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadien tjener som en precursor for liganden 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentadienyl. Det bruges som et vækstmodificerende kemikalie under metalorganisk kemisk dampaflejring af jern fra jernpentacarbonyl. Det bruges som en ligand i one-pot iridium-katalyseret omdannelse af alkoholer til amider. Yderligere fungerer det som en elektronmediator i regenereringsprocessen af nikotinamid-adenindinukleotid. Ud over dette gennemgår den radikal kationkatalyseret cycloadditionsreaktion med allener for at få Diels-Alder-produktet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadien tjener som en precursor for liganden 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentadienyl. Det bruges som et vækstmodificerende kemikalie under metalorganisk kemisk dampaflejring af jern fra jernpentacarbonyl. Det bruges som ligand i″ en-potte″ iridium-katalyseret omdannelse af alkoholer til amider. Yderligere fungerer det som en elektronmediator i regenereringsprocessen af nikotinamid-adenindinukleotid. Ud over dette gennemgår den radikal kationkatalyseret cycloadditionsreaktion med allener for at få Diels-Alder-produktet.
Opløselighed
Blandbar med methanol. dichlormethan og ethylacetat. Lidt blandbar med vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4045-44-7
Molekylær formel C10H16
Molekylvægt (g/mol) 136.238
MDL nummer MFCD00001354
InChI nøgle WQIQNKQYEUMPBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentadiene, pentamethylcyclopentadiene, cyclopentadiene, 1,2,3,4,5-pentamethyl, 1,3-cyclopentadiene, 1,2,3,4,5-pentamethyl, 1,3-cyclopentadiene, pentamethyl, 1,2,3,4,5-pentamethyl-1,3-cyclopentadiene, pubchem20101, acmc-209je4, wqiqnkqyeumpbm-uhfffaoysa, 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentadien
PubChem CID 77667
IUPAC navn 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopenta-1,3-dien
SMIL CC1C(=C(C(=C1C)C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadiene
Tæthed 0.87
Kogepunkt 57°C to 58°C (13 mmHg)
Flammepunkt 44°C (111°F)
Lugt Light
Brydningsindeks 1.474
Mængde 5 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1849832
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with methanol. dichloromethane and ethyl acetate. Slightly miscible with water.
Formel vægt 136.24
Procent renhed 94%