Få mere at vide
1,2,3,4,5-Pentachlorobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentachlorobenzene |
| CAS | 608-93-5 |
| Molekylær formel | C6 H Cl5 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,2,3,4,5-Pentachlorobenzene, Benzene','pentachloro- (6CI,8CI,9CI), 2,3,4,5,6-Pentachlorobenzene, NSC 1857, PCB, Pentachlorobenzene, QCB |
| InChI formel | InChI=1S/C6HCl5/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1H |
| SMIL | Clc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5-pentachlorobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.34 |
| Formel vægt | 247.8521 |