Få mere at vide
1,2,3,4,5-Pentachlorobenzene-13C6, TRC
Artikelnummer. 30012331
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012331 10 mg
30004470 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30012331 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP23792210MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2483735-54-0
Molekylær formel 13C6 H Cl5
Molekylvægt (g/mol) 256.29
Synonym Pentachlorobenzene 13C6, Pentachlorobenzene-13C6, [13C6]Pentachlorobenzene, 1,2,3,4,5-Pentachlorobenzene-1,2,3,4,5,6-13C6
IUPAC navn 1,2,3,4,5-pentachloro(1,2,3,4,5,6-13C6)cyclohexa-1,3,5-triene
SMIL Cl[13c]1[13cH][13c](Cl)[13c](Cl)[13c](Cl)[13c]1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentachlorobenzene 13C6
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6HCl5/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formel vægt 253.872
Procent renhed >95%