Få mere at vide
1,2,3,4,5,6-Hexabromocyclohexane, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453559
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15453559 1 g 1g
15463559 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453559 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60853.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Hæmmer kraftigt og direkte JAK2 tyrosinkinase autophosphorylering
Hæmmer kraftigt og direkte JAK2 tyrosinkinase autophosphorylering
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1837-91-8
Molekylær formel C6H6Br6
Molekylvægt (g/mol) 557.54
MDL nummer MFCD00059127
InChI nøgle QFQZKISCBJKVHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene hexabromide, cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexabromo, jak2 inhibitor ii, acmc-1bqjt, trans-alpha-benzene hexabromide, cyclohexane,2,3,4,5,6-hexabromo, 1,2,3,4,5,6-hexabromo-cyclohexane, #, 1,2,3,4,5,6-hexakis bromanyl cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexabromocyclohexane hplc
PubChem CID 74603
IUPAC navn 1,2,3,4,5,6-hexabromcyclohexan
SMIL BrC1C(Br)C(Br)C(Br)C(Br)C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4,5,6-Hexabromocyclohexane
Farve Hvid
Mængde 1 g
Formel vægt 557.5
Fysisk form Fast stof