Få mere at vide
1,2,3,4,5,6-Benzenehexamine Trihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,4,5,6-Benzenehexamine Trihydrochloride |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,2,3,4,5,6-Benzenehexamine Trihydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N6.3ClH/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9;;;/h7-12H2;3*1H |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 168.1123 |
| Procent renhed | >95% |