missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2,3,4,5,6-Benzenehexamine Trihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30006852
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006852 50 mg
30005788 250 mg
30010077 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30006852 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB18990550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 126521-82-2
Molekylær formel C6H12N6 • 3HCl
Molekylvægt (g/mol) 168.2
Synonym Hexaaminobenzene Trihydrochloride, Benzenehexamine Trihydrochloride
IUPAC navn benzene-1,2,3,4,5,6-hexaamine
SMIL NC1=C(N)C(N)=C(N)C(N)=C1N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4,5,6-Benzenehexamine Trihydrochloride
Analyt- eller komponentnavne 1,2,3,4,5,6-Benzenehexamine Trihydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C6H12N6.3ClH/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9;;;/h7-12H2;3*1H
Løsningstype Neat
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 50 mg
Formel vægt 168.1123
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.