Få mere at vide
1,2,3,4,5,6,7-Heptachloronaphthalene (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,4,5,6,7-Heptachloronaphthalene |
| CAS | 58863-14-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10 H Cl7 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1H-Heptachloronaphthalene, PCN 73 |
| InChI formel | InChI=1S/C10HCl7/c11-3-1-2-4(7(14)6(3)13)8(15)10(17)9(16)5(2)12/h1H |
| SMIL | Clc1cc2c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c2c(Cl)c1Cl |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5,6,7-heptachloronaphthalene |
| Molekylvægt (g/mol) | 369.29 |
| Vis mere |