missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydroacridin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydroacridine |
| CAS | 1658-08-8 |
| Molekylær formel | C13H17N |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17N/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h9H,1-8H2 |
| SMIL | C1CCc2nc3CCCCc3cc2C1 |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydroakrin |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.28 |
| Formel vægt | 187.1361 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?