Få mere at vide
1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydroacridin, TRC
Artikelnummer. 30419155
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30419155 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30419155 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO148513100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydroacridine
CAS 1658-08-8
Molekylær formel C13H17N
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H17N/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h9H,1-8H2
SMIL C1CCc2nc3CCCCc3cc2C1
IUPAC navn 1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydroakrin
Molekylvægt (g/mol) 187.28
Formel vægt 187.1361