missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

[1',2',3',4',5'-13C5]Uridine, TRC

Artikelnummer. 30456379
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456379 10 mg
30451774 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30456379 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCU82991710MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 159496-16-9
Molekylær formel 13C5 C4 H12 N2 O6
Molekylvægt (g/mol) 249.16
Synonym Uridine-1',2',3',4',5'-13C5 (9CI), [1',2',3',4',5'-13C5]Uridine, 1-(β-D-Ribofuranosyl-1,2,3,4,5-13C5)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 1-(β-D-Ribofuranosyl-1,2,3,4,5-13C5)uracil
IUPAC navn 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxy(1^{13}C)methyl)(2,3,4,5-^{13}C_{4})oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
SMIL O[13CH2][13C@H]1O[13C@H]([13C@H](O)[13C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Uridine-1',2',3',4',5'-13C5
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1/i3+1,4+1,6+1,7+1,8+1
Formel vægt 249.0863
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.