missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2,3,4,4a,9,10,10a-Octahydro-1-methyl-7-(1-methylethyl)-phenanthrene, TRC

Artikelnummer. 30417771
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30417771 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30417771 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO2361252.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7-Isopropyl-1-methyl-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydrophenanthrene
CAS 32624-67-2
Molekylær formel C18 H26
Mængde 2.5 mg
Synonym 1,2,3,4,4a,9,10,10a-Octahydro-7-isopropyl-1-methylphenanthrene, 1,2,3,4,4a,9,10,10a-Octahydro-1-methyl-7-(1-methylethyl)-phenanthrene
InChI formel InChI=1S/C18H26/c1-12(2)14-7-10-17-15(11-14)8-9-16-13(3)5-4-6-18(16)17/h7,10-13,16,18H,4-6,8-9H2,1-3H3
SMIL CC(C)c1ccc2C3CCCC(C)C3CCc2c1
IUPAC navn 7-isopropyl-1-methyl-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydrophenanthrene
Molekylvægt (g/mol) 242.4
Formel vægt 242.2035
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.