Få mere at vide
1,2,3-1H-Triazol, 97%
Artikelnummer. 11916581 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11916581 25 g Glasflaske 25g
10766062 1 g Glasflaske 1g
10766252 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11916581 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 345480250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 288-36-8 | C2H3N3 | 69,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 288-36-8
Molekylær formel C2H3N3
Molekylvægt (g/mol) 69.07
InChI nøgle QWENRTYMTSOGBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-1,2,3-triazole, 1,2,3-triazole, 2h-1,2,3-triazole, 1,2,3-1h-triazole, triazole, triazol, osotriazole, v-triazole, 1,2,3-triazol, 1,2,3 triazole
PubChem CID 67516
ChEBI CHEBI:35565
IUPAC navn 2H-triazol
SMIL C1=NNN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2, 3-1H-Triazole
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 23,0 °C til 25,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1920g/mL
Kogepunkt 203,0 °C (752,0 mmHg)
Flammepunkt 107 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4930 til 1,4960
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.192
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i acetone, diethylether, uopløselig i n-pentan
Formel vægt 69.07
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,3-1H-Triazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.