Få mere at vide
1-[2-[(2RS)-3-Chloro-2-hydroxypropoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one, Mikromol™
Beskrivelse
1-[2-[(2RS)-3-Chloro-2-hydroxypropoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[2-[(2RS)-3-Chloro-2-hydroxypropoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one |
| CAS | 165279-79-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-[2-[(2RS)-3-Chloro-2-hydroxypropoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C18 H19 Cl O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Propafenone Hydrochloride Imp. E (EP), Propafenone Imp. E (EP), 1-[2-[(2RS)-3-Chloro-2-hydroxypropoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one, Propafenone Hydrochloride Impurity E, Propafenone Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19ClO3/c19-12-15(20)13-22-18-9-5-4-8-16(18)17(21)11-10-14-6-2-1-3-7-14/h1-9,15,20H,10-13H2 |
| SMIL | OC(CCl)COc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 1-[2-(3-chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]-3-phenylpropan-1-one |
| Vis mere |