Få mere at vide
1-[2-[(2RS)-3-Chloro-2-hydroxypropoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one, Mikromol™
Artikelnummer. 30052108
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052108 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052108 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0405.060025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-[2-[(2RS)-3-Chloro-2-hydroxypropoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[2-[(2RS)-3-Chloro-2-hydroxypropoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one
CAS 165279-79-8
Analyt- eller komponentnavne 1-[2-[(2RS)-3-Chloro-2-hydroxypropoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C18 H19 Cl O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Propafenone Hydrochloride Imp. E (EP), Propafenone Imp. E (EP), 1-[2-[(2RS)-3-Chloro-2-hydroxypropoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one, Propafenone Hydrochloride Impurity E, Propafenone Impurity E
InChI formel InChI=1S/C18H19ClO3/c19-12-15(20)13-22-18-9-5-4-8-16(18)17(21)11-10-14-6-2-1-3-7-14/h1-9,15,20H,10-13H2
SMIL OC(CCl)COc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2
IUPAC navn 1-[2-(3-chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]-3-phenylpropan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 318.79
Mængde 25 mg
Formel vægt 318.1023 g/mol