Få mere at vide
1-[2-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one, Mikromol™
Artikelnummer. 30052550
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30052550 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30052550 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0405.05
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-[2-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[2-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one
CAS 91401-73-9
Analyt- eller komponentnavne 1-[2-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H20 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Propafenone Hydrochloride Imp. D (EP), Propafenone Imp. D (EP), 1-[2-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one, Propafenone Hydrochloride Impurity D, Propafenone Impurity D
InChI formel InChI=1S/C18H20O4/c19-12-15(20)13-22-18-9-5-4-8-16(18)17(21)11-10-14-6-2-1-3-7-14/h1-9,15,19-20H,10-13H2
SMIL OCC(O)COc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2
IUPAC navn 1-[2-(2,3-dihydroxypropoxy)phenyl]-3-phenylpropan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 300.35
Mængde 50 mg
Formel vægt 300.1362 g/mol