Få mere at vide
1-[2-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one, Mikromol™
Beskrivelse
1-[2-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[2-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one |
| CAS | 91401-73-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-[2-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H20 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Propafenone Hydrochloride Imp. D (EP), Propafenone Imp. D (EP), 1-[2-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one, Propafenone Hydrochloride Impurity D, Propafenone Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20O4/c19-12-15(20)13-22-18-9-5-4-8-16(18)17(21)11-10-14-6-2-1-3-7-14/h1-9,15,19-20H,10-13H2 |
| SMIL | OCC(O)COc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 1-[2-(2,3-dihydroxypropoxy)phenyl]-3-phenylpropan-1-one |
| Vis mere |