missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-[2-(2-Methoxyethyl)phenyoxy]-2,3-epoxypropane, Mikromol™

Artikelnummer. 30049134
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049134 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30049134 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0027.26

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

1-[2-(2-Methoxyethyl)phenyoxy]-2,3-epoxypropane
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-[2-(2-Methoxyethyl)phenyoxy]-2,3-epoxypropane
CAS 89507-60-8
Analyt- eller komponentnavne 1-[2-(2-Methoxyethyl)phenyoxy]-2,3-epoxypropane
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C12 H16 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-[2-(2-Methoxyethyl)phenyoxy]-2,3-epoxypropane
InChI formel InChI=1S/C12H16O3/c1-13-7-6-10-4-2-3-5-12(10)15-9-11-8-14-11/h2-5,11H,6-9H2,1H3
SMIL COCCc1ccccc1OCC2CO2
IUPAC navn 2-[[2-(2-methoxyethyl)phenoxy]methyl]oxirane
Molekylvægt (g/mol) 208.25
Mængde 50 mg
Formel vægt 208.1099 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.