Få mere at vide
1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine |
| CAS | 13349-82-1 |
| Molekylær formel | C8 H18 N2 O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-[2-(1-Piperazinyl)ethoxy]ethanol, 1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine, 1-[2-[(2-Hydroxyethyl)oxy]ethyl]piperazine, 2-[2-(1-Piperazinyl)ethoxy]ethanol, N-Hydroxyethoxyethylpiperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18N2O2/c11-6-8-12-7-5-10-3-1-9-2-4-10/h9,11H,1-8H2 |
| SMIL | OCCOCCN1CCNCC1 |
| IUPAC navn | 2-(2-piperazin-1-ylethoxy)ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.24 |
| Formel vægt | 174.1368 |