Få mere at vide
1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl] Hexanedioic Acid Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl] Hexanedioic Acid Ester |
| CAS | 117197-81-6 |
| Molekylær formel | C10 H18 O6 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Mono[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl] Hexanedioic Acid Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O6/c11-5-6-15-7-8-16-10(14)4-2-1-3-9(12)13/h11H,1-8H2,(H,12,13) |
| SMIL | OCCOCCOC(=O)CCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 6-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]-6-oxohexanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 234.246 |
| Formel vægt | 234.11 |