Få mere at vide
1-(2,2-Diphenyl-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-iodoethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2,2-Diphenyl-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-iodoethanone |
| CAS | 917379-97-6 |
| Molekylær formel | C21H15IO3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H15IO3/c22-14-18(23)15-11-12-19-20(13-15)25-21(24-19,16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17/h1-13H,14H2 |
| SMIL | ICC(=O)c1ccc2OC(Oc2c1)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | 1-(2,2-diphenyl-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-iodoethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 442.25 |
| Formel vægt | 442.0066 |