missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-[(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol |
| CAS | 163685-40-3 |
| Molekylær formel | C18H28O6 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Propanol, 1-[(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-, 1-[(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28O6/c1-18(2)23-13-17(24-18)12-21-10-15(19)11-22-16-6-4-14(5-7-16)8-9-20-3/h4-7,15,17,19H,8-13H2,1-3H3 |
| SMIL | COCCc1ccc(OCC(O)COCC2COC(C)(C)O2)cc1 |
| IUPAC navn | 1-[(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 340.41 |
| Formel vægt | 340.1886 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?